Vai a
TRYPSEQ-RO
Roche
Grado per il sequenziamento della tripsina
from bovine pancreas
Sinonimo/i:
tripsina
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
4 x 25 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 175.00
4 x 100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 569.00
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
Numero CE:
NACRES:
NA.54
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
≥80 units/mg protein
Biological source:
bovine pancreas
CHF 175.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine pancreas
form
lyophilized (salt-free)
specific activity
≥80 units/mg protein
mol wt
Mr 23.5 kDa
packaging
pkg of 4 × 100 μg (11047841001), pkg of 4 × 25 μg (11418475001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0
storage temp.
2-8°C
General description
La tripsina per sequenziamento è isolata da pancreas bovino come proteasi altamente purificata e specifica. La tripsina per sequenziamento è una serina endopeptidasi. Scinde specificamente i legami peptidici sul lato carbossilico degli aminoacidi basici Arg e Lys. Vengono scissi anche i legami ammidici ed esteri di Arg e Lys.
Application
La tripsina per sequenziamento è usata per la digestione di proteine in soluzione, in gel o su membrane di blotting.
L′enzima è usato per studi di risoluzione della struttura proteica, mappatura triptica, fingerprinting, analisi della sequenza e traslocazione. La tripsina per sequenziamento genera glicopeptidi da glicoproteine purificate ed è adatta alla digestione delle proteine in gel di poliacrilammide.
Biochem/physiol Actions
La specificità della tripsina per sequenziamento viene verificata con la catena B ossidata dell′insulina (insulina Box) come substrato. Elevate concentrazioni di tripsina per sequenziamento (1 parte in peso dell′enzima con 18 parti in peso di insulina Box) vengono incubate per 18 ore per rilevare tracce di chimotripsina come impurezza.
Specificità (HPLC, con insulina Box):
Scissione dopo 1 ora: ≥90%
Prodotti aspecifici della scissione dopo 18 ore: ≤10%
Preparation Note
Stabilizzatori: La tripsina è stabile in 4 M.
Concentrazione di lavoro: da 1/100 a 1/20 della proteina in peso (in soluzione); 1-5 μg/100 μL (per la digestione in gel)
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): per non più di una settimana, se conservata tra 2 e 8 °C, si può usare una soluzione in 0,01% di acido trifluoroacetico (TFA), (v/v) o 1 mM di HCl. Incubando le proteine in soluzione a un pH neutro o leggermente basico può avere luogo una parziale autolisi. Per questa applicazione Roche raccomanda tripsina, modificata, per sequenziamento.
Per la stabilità della soluzione è necessaria la ricostruzione in acido: Si raccomandano 0,01% di TFA (v/v), 1 mM di HCl o 0,1% di acido acetico.
Analysis Note
Purezza: esente da impurezze che possano interferire con la separazione dei peptidi nella HPLC a fase inversa.
Other Notes
Da utilizzare solo per ricerca nelle scienze naturali. Non usare in procedure diagnostiche.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TRYPSEQMRO11418467001EMS0004
SOLu-Trypsin recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid
Sigma-Aldrich
EMS0004
SOLu-Trypsin
description
from bovine pancreas
description
from bovine pancreas
description
from bovine pancreas
description
recombinant, expressed in Pichia pastoris, Proteomics Grade, liquid
specific activity
≥80 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
specific activity
-
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
bovine pancreas
biological source
-
form
lyophilized (salt-free)
form
lyophilized (salt-free)
form
lyophilized (salt-free)
form
ready-to-use solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
Mr 23.5 kDa
mol wt
24.000 g/mol
mol wt
Mr 25 kDa
mol wt
-
optimum pH
8.0
optimum pH
8.0
optimum pH
7.0-9.0
optimum pH
-
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Codici di pericolo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)