Merck
16104
Saccarosio
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
agenzia
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
Descrizione
color index <= 45
Grado
puriss.
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D +66.3 to +67.0°, c = 26% in H2O
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Impurezze
dextrine, complies
organic volatile impurities, in accordance (GC)
reducing sugar, complies
residual solvents, complies
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0035% Chloride (Cl)
≤0.006% Sulfate (SO4)
≤10 ppm Sulfite (SO2)
≤5 ppm Heavy Metals (lead)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 105 °C, 3 h
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.5-7 (25 °C, 342 g/L)
Conducibilità
≤35 μS/cm
Punto di fusione
185 - 187  °C ((365 - 369 °F ))
185-187 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml
methanol: soluble 1 gm in 100ml
H2O: 342 g/L at 20 °C
alcohol: insoluble (Dehydrated)
glycerol: moderately soluble
pyridine: moderately soluble
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤60 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Ca:, in accordance
Pb: ≤0.5 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PHR1001S16000001623637
Saccarosio puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
Sigma-Aldrich
16104
Saccarosio
Saccarosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1001
Saccarosio
Saccarosio European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
S1600000
Saccarosio
Saccarosio United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1623637
Saccarosio
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
biological source
-
solubility
alcohol: soluble 1 gm in 170 ml, H2O: 342 g/L at 20 °C, glycerol: moderately soluble, methanol: soluble 1 gm in 100ml, pyridine: moderately soluble, alcohol: insoluble (Dehydrated)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
form
solid
form
-
form
-
form
-
suitability
complies for appearance of solution
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Applicazioni
  • Auxin regulates bulbil initiation by mediating sucrose metabolism in Lilium lancifolium: This study highlights the role of sucrose in regulating the initiation of bulbils in plants, facilitated by auxin signaling, demonstrating its significance in plant developmental processes (Xin et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Sucrose is extracted from cane sugar or beet sugar. It is made up of glucose and fructose and is a good source of carbon and energy. In sugarcane plants, accumulation of sucrose is important in elongation of internodes. Thus metabolism of sucrose plays a major role in the growth of the sugarcane plant.[1]
Altre note
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sucrose Metabolism Related to Growth and Ripening in Sugarcane Internodes.
Lingle SE
Crop Science, 31 (1991)
Direct microdetermination of sucrose.
E Van Handel
Analytical biochemistry, 22(2), 280-283 (1968-02-01)
Amorphous state and delayed ice formation in sucrose solutions.
Roos Y and Karel M.
International Journal of Food Science and Technology, 26(6), 553-566 (1991)
Estelle Oberlin et al.
Development (Cambridge, England), 129(17), 4147-4157 (2002-08-07)
Hematopoietic cells arise first in the third week of human ontogeny inside yolk sac developing blood vessels, then, one week later and independently, from the wall of the embryonic aorta and vitelline artery. To address the suggested derivation of emerging
U Sonnewald et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 1(1), 95-106 (1991-07-01)
In higher plants sucrose plays a central roles with respect to both short-term storage and distribution of photoassimilates formed in the leaf. Sucrose is synthesized in the cytosol, transiently stored in the vacuole and exported via the apoplast. In order
Articoli
Explore how carbohydrates function as excipients and carriers in drug delivery, with insights into mechanisms, case studies, and future trends.
Discover the role of carbohydrates in drug delivery, from solubility and stability improvement to advanced controlled-release systems.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica