Vai a
242586
Diphenylamine
ACS reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
DPA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 54.30
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 87.40
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 151.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(C6H5)2NH
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.22
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-539-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
508755
Assay:
≥99%
CHF 54.30
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Diphenylamine, ACS reagent, ≥99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
5.82 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 108 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
1175 °F
ign. residue
≤0.03%
bp
302 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
solubility
alcohol: passes test
anion traces
nitrate (NO3-): passes test
suitability
passes test for sensitivity to nitrate
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11N/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13H
InChI key
DMBHHRLKUKUOEG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... UGT1A4(54657)
Application
Diphenylamine may be used in the preparation of diphenylamine reagent, which is employed for the quantitative estimation of nucleic acid (DNA) from various biological sources by colorimetric method.
Diphenylamine can undergo palladium-catalyzed intramolecular cyclization to form carbazole. It may also be used as a starting material in the synthesis of triphenylamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
33149112763TA9H9BBB6380
Diphenylamine ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
242586
Diphenylamine
Diphenylamine puriss. p.a., suitable for redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
Sigma-Aldrich
33149
Diphenylamine
Diphenylamine ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
112763
Diphenylamine
description
ACS reagent, ≥99%
description
puriss. p.a., suitable for redox indicator, ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
description
-
assay
≥99%
assay
≥98% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
alcohol: passes test
solubility
-
solubility
water: insoluble
solubility
-
mp
50-53 °C (lit.)
mp
52.5-54.0 °C, 50-53 °C (lit.)
mp
50-53 °C (lit.)
mp
-
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
302 °C (lit.)
bp
-
grade
ACS reagent
grade
puriss. p.a., ACS reagent
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diphenylamine
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Kidney,Liver,spleen
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can this be used to test Johnson grass? 
    1 answer
    1. This product is intended for laboratory research use and has not been specifically tested for the detection of nitrate in johnsongrass. For agricultural or grazing purposes, commercially available kits are recommended.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf