Scegli un formato
CHF 316.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[C@]1(O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@]23C(=O)O[C@@H]4OC(=O)[C@H](O)C134
InChI
1S/C15H18O8/c1-12(2,3)14(20)4-6-13(5-7(16)21-6)10(19)23-11-15(13,14)8(17)9(18)22-11/h6,8,11,17,20H,4-5H2,1-3H3/t6-,8-,11-,13+,14+,15?/m0/s1
MOLPUWBMSBJXER-DXPZGIEZSA-N
1 of 4
Questo articolo | 94970 | 18309 | B9031 |
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| assay ≥96.0% (HPLC) | assay - | assay ≥96.0% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) |
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica