Merck
04243
Fosfato di potassio
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Potassio diidrogeno fosfato
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
KH2PO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
eCl@ss:
38070209
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Stato
crystalline
Qualità
meets analytical specification of Ph. Eur., NF, E340
Impurezze
residual solvents, complies
≤0.04% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.2% in water insoluble matters
≤10 mg/kg heavy metals (as Pb)
Perdita
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 4.5 parts
alcohol: insoluble
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
As: ≤1 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Na: ≤0.1%
Pb: ≤1 mg/kg
Compatibilità
complies for appearance of solution
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
60220-M6022060229
assay
98-100.5% (calc. to the dried substance)
assay
99.5-100.5%
assay
99.5-100.5%
assay
98-100.5% dry basis
grade
anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous, puriss. p.a.
grade
ACS reagent, anhydrous, puriss. p.a.
grade
anhydrous
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
form
crystalline
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pH
4.2-4.5 (20 °C, 5%)
pH
-
Applicazioni
Potassium phosphate monobasic was used for separating tobacco protein by using aqueous two-phase extraction.[1]
Azioni biochim/fisiol
Potassium phosphate monobasic also referred to as monopotassium phosphate or potassium dihydrogen phosphate is a soluble salt of potassium that serves as a buffering agent. It enhances the solubility of calcium and phosphorus in amino acid plus dextrose solutions and hence assists in improving the mineral balance of parenterally fed low birth weight infants.[2]
Nota sulla preparazione
Potassium phosphate monobasic dissolves in 4.5 (approx.) parts of water to yield a solution. It is practically insoluble in alcohol.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
P Chessex et al.
The Journal of pediatrics, 116(5), 765-772 (1990-05-01)
Because the monobasic potassium phosphate salt (monobasic) improves the solubility of calcium and phosphorus in amino acid plus dextrose solutions, compared with the current mixtures of monobasic plus dibasic salts (dibasic), we tested the bioavailability and clinical effects of monobasic
Deepa Balasubramaniam et al.
Journal of chromatography. A, 989(1), 119-129 (2003-03-19)
Tobacco has long been considered as a host to produce large quantity of high-valued recombinant proteins. However, dealing with large quantities of biomass is a challenge for downstream processing. Aqueous two-phase extraction (ATPE) has been widely used in purifying proteins
Casper Skovgaard et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 117(10), 1097-1109 (2014-09-06)
The purpose of this study was to examine whether speed endurance training (SET, repeated 30-s sprints) and heavy resistance training (HRT, 80-90% of 1 repetition maximum) performed in succession are compatible and lead to performance improvements in moderately trained endurance
Xinyan Wu et al.
Nature communications, 5, 4961-4961 (2014-09-24)
The PIK3CA gene is frequently mutated in human cancers. Here we carry out a SILAC-based quantitative phosphoproteomic analysis using isogenic knockin cell lines containing 'driver' oncogenic mutations of PIK3CA to dissect the signalling mechanisms responsible for oncogenic phenotypes induced by
Yu-Ki Iwasaki et al.
Journal of the American College of Cardiology, 64(19), 2013-2023 (2014-12-03)
Obstructive sleep apnea (OSA) importantly contributes to the occurrence of atrial fibrillation (AF) in humans, but the mechanisms are poorly understood. Experimental research has provided insights into AF promotion by acute OSA episodes. However, patients with OSA usually have frequent nocturnal episodes
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
No rating value
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica