Merck
239313
Solfato di sodio
ACS reagent, ≥99.0%, anhydrous, granular
Sodium sulfate
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Grado
ACS reagent
anhydrous
Saggio
≥99.0%
Stato
granular
Impurezze
≤0.01% insolubles
≤5 ppm N compounds
Perdita
≤0.5% loss on ignition
pH
5.2-9.2 (25 °C, 5%)
Punto di fusione
884 °C (lit.)
Densità
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
7985921.066451.06637
Solfato di sodio anhydrous, fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, USP
SAFC
1.06645
Solfato di sodio
Solfato di sodio anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.06637
Solfato di sodio
form
granular
form
granular, powder
form
fine powder
form
solid
assay
≥99.0%
assay
≥99%
assay
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
ACS reagent, anhydrous
grade
-
grade
ACS reagent
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds
impurities
≤0.01% insolubles, ≤5 ppm N compounds
impurities
-
impurities
≤0.01% Insoluble matter
Applicazioni
Il solfato di sodio (anidro) può essere usato come catalizzatore nella sintesi del 1,3-diaril-2-propen-1-one ossima per condensazione del 1,3-diaril-2-propen-1-one con il cloridrato di idrossilammina in etanolo.[1]L′
NaSO4 può essere usato anche come disidratante in sintesi organica per rimuovere le tracce d′acqua dagli estratti organici. Viene impiegato per disidratare praticamente ogni genere di composto, compresi acidi grassi, aldeidi, chetoni e alogenuri alchilici e arilici.[2][3]
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chromatographic characterization of the crambe (Crambe abyssinica Hochst) oil and modeling of some parameters for its conversion in biodiesel
Silveira EV, et al.
Industrial Crops and Products, 97, 545-551 (2017)
Improved Synthesis of 1, 3-Diaryl-2-propen-1-one Oxime in the Presence of Anhydrous Sodium Sulfate
Xu Xiaoya, et al.
Chin. J. Chem., 29(12), 2781-2784 (2011)
Synthesis of 3-and 5-Alkyl-6-alkyl (aryl) tetrahydropyran-2, 4-diones by the Condensation of ?-Oxo Acid Esters with Aldehydes and Ketones
Lokot, IP, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 37(6), 707-714 (2001)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 405-405 (1994)
How does sodium sulfate crystallize? Implications for the decay and testing of building materials.
Rodriguez-Navarro C, et al.
Cement and Concrete Research, 30(10), 1527-1534 (2000)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review
Contatta l'Assistenza Tecnica