Sterilità
sterile; sterile-filtered
Nome Commerciale
Cellvento®
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Componenti
L-glutamine: no
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
1 of 4
Questo articolo | 1.03795 | 1.03840 | 1.02485 |
|---|---|---|---|
| sterility sterile; sterile-filtered | sterility - | sterility - | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form liquid | form dry powder | form dry powder | form dry powder |
| components L-glutamine: no | components - | components - | components - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® | product line Cellvento® |
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Nota sulla preparazione
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cellvento® and EX-CELL® CHO cell culture media and feeds, optimized for monoclonal antibody & recombinant protein production in fed-batch & perfusion
Contenuto correlato
Learn more about cell culture media development for mAB development and manufacturing, and the products you need for this step.
Learn more about cell line development and the relevant products you need for this process.
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica