Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 128.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H11BrClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.58
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
acetone: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C12H11BrClNO2/c1-2-3-10(16)17-9-6-15-8-5-4-7(13)12(14)11(8)9/h4-6,15H,2-3H2,1H3
InChI key
UKTKOBRRRRODGL-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description ≥99% | description ≥98%, FCC, FG |
| assay ≥99% | assay ≥98% |
| solubility acetone: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 400, 300 |
| form powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?