Vai a
BPS53029
Kinetic HDAC Assay Developer
Sinonimo/i:
buffers
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105331
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
storage temp.
-65 to -96°C
General description
The Kinetic HDAC assay developer is an essential reagent for signal generation in Kinetic HDAC assays performed with any of BPS Bioscience′s HDAC fluorimetric substrates. The developer sensitizes the deacetylated substrate so that subsequent treatment with the HDAC assay developer produces a fluorophore.
A 10x concentrate (1 ml) with 10 ml dilution buffer.
Application
Study of HDAC kinetics, regulation and inhibitor sensitivity. Suitable for use with the Kinetic HDAC assay kits:
  • Kinetic HDAC1 Assay Kit
  • Kinetic HDAC2 Assay Kit
  • Kinetic HDAC3 Assay Kit
Datasheet and Protocols may be found here.
Preparation Note
Dilute 10x developer to 1x with dilution buffer before use. Add 50 µl 1x developer per 50 µl HDAC reaction (1:1, total volume 100 µl).
Other Notes
Avoid freeze/thaw cycles.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BPS50030MAK441
vibrant-m
BPS50030
HDAC Developer (2X)
description
-
description
-
description
Sufficient for 400 fluorometric tests
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
BPS Bioscience
manufacturer/tradename
-
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)