Merck
C1938
5β-Cholanic acid-3α-ol-6-one
Sinonimo/i:
3α-Hydroxy-6-oxo-5β-cholan-24-oic acid, 6-Ketolithocholic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
390.56
UNSPSC Code:
12352200
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica