Merck
CLS432014
Corning® XT Starter
complete, low profile
Sinonimo/i:
Starter Kit
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
1 EA
CHF 284.00
CHF 284.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41103800
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Corning® XT Starter, complete, low profile
feature
complete, low profile
packaging
pkg of 1
manufacturer/tradename
Corning 432014
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
color
purple
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
CLS432015CLS432023CLS432024
Corning® XT Starter complete, low profile
CLS432014
Corning® XT Starter
Corning® XT Starter holder only
CLS432015
Corning® XT Starter
feature
complete, low profile
feature
holder only
feature
workstation, single capacity
feature
workstation, single capacity
manufacturer/tradename
Corning 432014
manufacturer/tradename
Corning 432015
manufacturer/tradename
Corning 432023
manufacturer/tradename
Corning 432024
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
packaging
pkg of 1
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
L × W × H
16.2 cm × 12.1 cm × 6.1 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
color
purple
color
purple
color
orange
color
pink
General description
An open-platform ice-free cooler that accommodates most CoolRack and CoolSink modules. Low profile and small footprint make it ideal for use in the hood, keeping samples cold (0.5° to 4.0°C) up to four hours. 1°C to 8°C temperature indicator provides visual assurance of temperature performance. To extend the cooling duration, keep an additional XT Cooling Core in the freezer and rotate the Cores as needed.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica