Vai a
D4422
Docusate sodium salt
BioXtra, ≥99%
Sinonimo/i:
AOT, Bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate sodium salt, Sodium bis(2-ethylhexyl) sulfosuccinate, Sulfobutanedioic acid bis(2-ethylhexyl ester) sodium salt, Sulfosuccinic acid bis(2-ethylhexyl) ester sodium salt, Dioctyl sulfosuccinate sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 142.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 201.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 693.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H37NaO7S
Numero CAS:
Peso molecolare:
444.56
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-406-4
Beilstein/REAXYS Number:
4117588
MDL number:
CHF 142.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99%
form
sheet
mol wt
444.56 g/mol
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
solubility
passes test (per USP)
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
[Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H38O7S.Na/c1-5-9-11-16(7-3)14-26-19(21)13-18(28(23,24)25)20(22)27-15-17(8-4)12-10-6-2;/h16-18H,5-15H2,1-4H3,(H,23,24,25);/q;+1/p-1
InChI key
APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYSA-M
General description
Docusate sodium salt is an anionic surfactant.
Application
Docusate sodium salt has been used in a study to assess chromatography approaches for early screening of the phospholipidosis-inducing potential of pharmaceuticals. It has also been used in a study to investigate different formulations for drug delivery through the nail plate.
Forms reverse micelles in hydrocarbon solvents; Suitable for the solubilization of the major myelin transmembrane proteolipid
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8614086139PHR2728
Docusate Sodium certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR2728
Docusate Sodium
description
BioXtra, ≥99%
description
purum, ≥96.0% (TLC)
description
BioUltra, ≥99.0% (TLC)
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥99%
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
form
sheet
form
solid
form
sheet
form
solid
description
anionic
description
-
description
-
description
-
impurities
≤0.1% Insoluble matter, ≤0.0005% Phosphorus (P)
impurities
≤2% water
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
mol wt
444.56 g/mol
mol wt
-
mol wt
444.56 g/mol
mol wt
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Docusate sodium salt
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf