Detergenti - Anionici, cationici, zwitterionici, antischiuma
I detergenti sono tensioattivi o composti che diminuiscono la tensione superficiale tra due liquidi o liquidi e solidi solubilizzando molecole idrofobe. Questi agenti tensioattivi solubili in acqua sono costituiti da una porzione idrofobica, di solito una lunga catena alchilica, collegata a gruppi funzionali idrofili o che migliorano la solubilità in acqua. I detergenti sono comunemente utilizzati in biochimica, biologia cellulare e biologia molecolare per la lisi cellulare, la purificazione delle proteine di membrana e dei lipidi, la cristallizzazione delle proteine e la riduzione della colorazione di fondo negli esperimenti di blotting.
Offriamo un'ampia gamma di detergenti e tensioattivi biologici per soddisfare le vostre esigenze di ricerca e produzione, comprese le alternative biodegradabili secondo l'OCSE 301F, come TERGITOL™ 15-S e ECOSURF™ surfactants. I nostri prodotti detergenti comprendono: detergenti anionici, detergenti cationici, detergenti zwitterionici, detergenti non ionici e agenti antischiuma. Il nostro portafoglio di prodotti chimicamente stabili spazia dalla qualità di reagente per l'uso generale in laboratorio ai gradi altamente purificati per le applicazioni più esigenti. Le opzioni di ordinazione di prodotti sfusi e personalizzati consentono di ottenere lo stesso prodotto dal banco di lavoro alla produzione su larga scala con certificazioni ISO 90001:2008.
Trova qui i nostri Deviron® C16 e Deviron® 13-S9 detergenti specifici per le esigenze della produzione farmaceutica e biofarmaceutica.
Products
Detergenti ionici
I detergenti ionici contengono gruppi di testa anionici o cationici e possiedono una carica netta. Le code idrofobiche sono costituite da catene idrocarburiche rettilinee, come nel sodio dodecil solfato (SDS) e nel bromuro di cetiltrimetilammonio (CTAB), o da gruppi steroidei rigidi, come nei sali degli acidi biliari. I detergenti ionici sono estremamente efficaci nella solubilizzazione delle proteine di membrana, ma sono quasi sempre in qualche misura denaturanti. I sali degli acidi biliari sono detergenti anionici con dorsali costituite da gruppi steroidei rigidi, ad esempio i sali di sodio dell'acido colico e dell'acido desossicolico. A causa della loro struttura planare, queste molecole hanno una faccia polare e una non polare. Di conseguenza, le loro CMC sono elevate e le loro micelle sono piccole, il che le rende facili da rimuovere tramite dialisi.
Non-ionic Detergents
I detergenti non ionici contengono gruppi di testa idrofili e privi di carica che consistono in società poliossietileniche, come nei detergenti BRIJ® e Triton™, o in gruppi glicosidici, come nell'ottil glucoside e nel dodecil maltoside. Poiché i detergenti non ionici rompono le interazioni lipidi-lipidi e lipidi-proteine, ma non quelle proteine-proteine, sono considerati non denaturanti. Pertanto, questi detergenti delicati sono ampiamente utilizzati per l'isolamento delle proteine di membrana nella loro forma biologicamente attiva. A differenza dei detergenti ionici, i sali hanno un effetto minimo sulla dimensione micellare dei detergenti non ionici.
Detergenti zwitterionici
I detergenti zwitterionici presentano caratteristiche sia di tipo ionico che non ionico. Come i detergenti non ionici, gli zwittergenti non possiedono una carica netta, mancano di conduttività e mobilità elettroforetica e non si legano alle resine a scambio ionico. Pertanto, sono spesso utili alternative ai detergenti non ionici nella cromatografia a scambio ionico, nell'elettroforesi e nella focalizzazione isoelettrica. Tuttavia, come i detergenti ionici, sono efficaci nel rompere le interazioni proteina-proteina. Gli zwittergenti a base di steroidi, come il CHAPS, sono meno denaturanti dei detergenti zwitterionici a catena lineare (ad esempio, l'ossido di dodecildimetildiamina).
Fate il passo successivo e collegatevi con i nostri esperti per trovare i prodotti biochimici giusti per il vostro laboratorio.
Risorse correlate
- Article: ECO Detergents and Greener Surfactants
Learn about our selection of biodegradable detergents and greener surfactants for cell lysis, membrane protein solubilization, PCR, protein extraction, and cell culture workflows.
- Application Note: Comparison of Greener Detergents in Mammalian Cell Lysis & Downstream Applications
In this application note, the capabilities of alternative detergents for effective mammalian cell lysis and downstream applications were assessed and compared to detergents commonly used: IGEPAL® CA-630, Triton™ X-100 and Triton™ X-114.
- Poster: Biological Detergents
This poster is an introduction to different types of detergents, their properties, and their applications in scientific research areas.
- Article: Solubilization of Membrane Proteins
Detergents solubilize membrane proteins for investigation, with detergent removal necessary for further characterization.
- REACH Update: Using Surfactants like Triton™ X-100?
Explore our comprehensive portfolio of detergents and surfactants as possible Triton X-100 alternatives for your research applications before the REACH Annex 14 ban takes effect.
- Flyer: Biodegradable Greener Surfactants
To aid you in reducing the environmental footprint of your research, we offer greener surfactants aligned with the “Design for Degradation” principle of The 12 Principles of Greener Chemistry.
- Guide: Detergents
Discover more about the properties, classifications, and uses of detergents in biological systems as a guideline for choosing the right detergent for your application.