Merck
EP6001099001
Eppendorf Fixation plate for stacking Racks
new
for use with CryoCube® F101h racks
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
Codice UNSPSC:
41103025
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
to hold 2 x draw style CryoCube® F101h racks
for use with CryoCube® F101h racks
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001099001
Confezionamento
pack of -1 ea
Descrizione generale
Fixation plate to secure the top rack when stacking two stainless steel CryoCube F101 drawer racks.
Applicazioni
Securing freezer draw racks
Note legali
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica