Scegli un formato
CHF 235.00
CHF 803.00
CHF 235.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
1-Methylhistamine dihydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[H].Cl[H].Cn1cnc(CCN)c1
InChI
1S/C6H11N3.2ClH/c1-9-4-6(2-3-7)8-5-9;;/h4-5H,2-3,7H2,1H3;2*1H
AGXVEALMQHTMSW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica