Scegli un formato
CHF 78.20
CHF 119.00
CHF 232.00
CHF 493.00
CHF 723.00
CHF 2’920.00
CHF 78.20
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
4-Nitrophenyl α-D-mannopyranoside, α-mannosidase substrate
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-GCHJQGSQSA-N
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
Quality Level
1 of 4
Questo articolo | N1268 | N5885 | N1884 |
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility DMF: 50 mg/mL | solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green | solubility water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility water: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica