Origine biologica
bovine
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
tecniche
immunoblotting: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
bovine ... ALB(280717)
1 of 4
Questo articolo | A3264 | A9418 | B6917 |
|---|---|---|---|
| technique(s) immunoblotting: suitable | technique(s) hybridization: suitable, microbiological culture: suitable, protein quantification: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable-98% using Agarose |
| biological source bovine | biological source sheep | biological source bovine | biological source bovine |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Gene Information bovine ... ALB(280717) | Gene Information sheep ... ALB(443393) | Gene Information - | Gene Information bovine ... ALB(280717) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Datasheet
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica