Scegli un formato
CHF 419.00
CHF 419.00
Informazioni su questo articolo
Vai a
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
48 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXA2(3170)
mouse ... Foxa2(15376)
1 of 4
Questo articolo | AB4125 | SAB2100835 | HPA066846 |
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| species reactivity mouse, human | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity bovine, mouse, human, rat, dog, pig | species reactivity human |
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica