Merck
SAB4701063
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone TB3
Sinonimo/i:
CD3E, T3E, TCRE
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse, clone TB3
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TB3, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
1 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: 1.5 μg/mL
accession no.
BC049847
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
Categorie correlate
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
General description
The mouse monoclonal antibody TB3 recognizes the CD3 antigen of the TCR/CD3 complex on mature human T cells. This antibody, although not presented to HLDA workshops, has superior binding than the workshop clone TB2.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.
Non trovi il prodotto giusto?  
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica