Passa al contenuto
Merck

SAB6012077

Anti GABRA5 Antibody, clone 23GB5505, Rabbit Monoclonal

newenhanced validation
greener alternative

clone 23GB5505, recombinant rabbit monoclonal, expressed in HEK293 cells

Sinonimo/i:

DEE79, EIEE79

Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali

Scegli un formato


Informazioni su questo articolo

Codice UNSPSC:
12352203
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti

Origine biologica

rabbit (Monoclonal)

Livello qualitativo

Ricombinante

expressed in HEK 293 cells

Coniugato

unconjugated

Forma dell’anticorpo

affinity isolated antibody

Tipo di anticorpo

primary antibodies

Clone

23GB5505, recombinant monoclonal

Stato

buffered aqueous glycerol solution

PM

52 kDa

Reattività contro le specie

rat, human

Confezionamento

vial of 1.5 mL

Convalida avanzata

recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation

sustainability

Greener Alternative Product

Concentrazione

1.5 mg/ml

tecniche

flow cytometry: 1:2000
western blot: 1:1,000-1:5,000

Isotipo

IgG

N° accesso Ensembl | uomo

N° accesso NCBI

N° accesso UniProt

Categoria alternativa più verde

Condizioni di spedizione

wet ice

Temperatura di conservazione

−20°C

modifica post-traduzionali bersaglio

unmodified

Informazioni sul gene

human ... GABRA5(2558)

Descrizione generale

GABA is the major inhibitory neurotransmitter in the mammalian brain where it acts at GABA-A receptors, which are ligand-gated chloride channels. Chloride conductance of these channels can be modulated by agents such as benzodiazepines that bind to the GABA-A receptor. At least 16 distinct subunits of GABA-A receptors have been identified. Transcript variants utilizing three different alternative non-coding first exons have been described. [provided by RefSeq, Jul 2008]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.

Immunogeno

A synthesized peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-200 of human GABA A Receptor alpha 5 [NP_000801.1].

Stato fisico

Solution in PBS (pH 7.4) containing 50% glycerol, and 0.02% sodium azide.

Altre note

Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.

Non trovi il prodotto giusto?  

Prova il nostro Motore di ricerca dei prodotti.


Scegli una delle versioni più recenti:

Certificati d'analisi (COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Documenti section.

Se ti serve aiuto, non esitare a contattarci Servizio Clienti

Possiedi già questo prodotto?

I documenti relativi ai prodotti acquistati recentemente sono disponibili nell’Archivio dei documenti.

Visita l’Archivio dei documenti

Contenuto correlato

Il team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..

Contatta l'Assistenza Tecnica