mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Mab1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~100 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using A231 human kidney cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOP1(7150)
1 of 4
Questo articolo | WH0007150M1 | WH0055775M1 | S5196 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity mouse |
| Gene Information human ... TOP1(7150) | Gene Information human ... TOP1(7150) | Gene Information human ... TDP1(55775) | Gene Information mouse ... Sirt1(93759) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture, purified immunoglobulin |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone Mab1, monoclonal | clone 1A1, monoclonal | clone 2A10-G2, monoclonal | clone SIR11, monoclonal |
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica