Merck
Z744708
Filter Holder System
new
screen material stainless steel, volume 100 mL
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific 6168-0004
Volume massimo
150 mL
Volume
100 mL
Descrizione generale
The filtration filter holder system kit can be used in general and biological applications.
Caratteristiche e vantaggi
  • Effective Filtration Area: 9.6 cm2 using 47 mm diam. Filter, prefilter diam.: 35 mm (not included)
  • Max. Capacity: 150 mL (100 mL Funnel)
  • Sterilization: Autoclavable (at 121°C/250°F for 20 minutes) excluding PTFE Gasket
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica