If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Vai a
Nome del prodotto
Colonna per HPLC CHIRALPAK® AGP, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L41
Nome Commerciale
CHIRALPAK®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
CHIRALPAK®
Parametri
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
glycoprotein, alpha1- phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
1 of 4
Questo articolo | 58130AST | 58131AST | 58151AST |
|---|---|---|---|
| separation technique chiral | separation technique chiral | separation technique chiral | separation technique chiral |
| L × I.D. 10 cm × 4 mm | L × I.D. 10 cm × 2.1 mm | L × I.D. 15 cm × 2.1 mm | L × I.D. 15 cm × 4 mm |
| matrix active group glycoprotein, alpha1- phase | matrix active group glycoprotein, alpha1- phase | matrix active group glycoprotein, alpha1- phase | matrix active group glycoprotein, alpha1- phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 5 μm |
| agency suitable for USP L41 | agency suitable for USP L41 | agency suitable for USP L41 | agency suitable for USP L41 |
| matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle | matrix fully porous particle |
Descrizione generale
Caratteristiche:
- Risoluzione di molecole chirali con fase inversa diretta
- Stabile con svariati modificatori organici
- Disponibile in dimensioni analitiche e semi-preparatorie
(1) Hermansson, J. Direct liquid chromatographic resolution of racemic drugs using a1-acid glycoprotein as the chiral stationary phase. J. Chromatogr. A, 1983, 269, 71-80.
Applicazioni
- Quantificazione enantiomerica del metadone su campioni reali di spot di matrice essiccati post-mortem: confronto tra cromatografia liquida e cromatografia a fluido supercritico accoppiata alla spettrometria di massa. Questo studio esplora l'applicazione di tecniche di cromatografia liquida enantioselettiva, compreso l'uso di CHIRALPAK® AGP, per la quantificazione degli enantiomeri di metadone su spot di matrice essiccati, contribuendo alla tossicologia forense e alla chimica analitica (Mueller et al., 2021).
- Separazione enantiomerica della diossoprometazina e sua farmacocinetica stereoselettiva nei ratti mediante HPLC-MS/MS. Questa ricerca dimostra l'utilità delle fasi stazionarie chirali, come CHIRALPAK® AGP, per la separazione degli enantiomeri dei composti farmaceutici, fornendo approfondimenti sulla farmacocinetica stereoselettiva, fondamentali per lo sviluppo dei farmaci e per la farmacologia clinica (Lun et al., 2021).
- Valutazione degli enantiomeri R- (-) e S- (+) del clenbuterolo, durante un ciclo di doping o durante l'ingestione continua di carne contaminata, mediante cromatografia liquida chirale con LC-TQ-MS. Questo articolo illustra l'applicazione della cromatografia liquida chirale, che può utilizzare le colonne CHIRALPAK® AGP, per distinguere tra uso terapeutico e fonti di contaminazione del clenbuterolo e affrontare così le sfide dell'analisi del doping sportivo (Dolores et al., 2019).
Note legali
used together
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
Active Filters
Contatta l'Assistenza Tecnica