Merck
SY3H94E1CB15
Synthonix Corporation
3,4-Difluorobenzylzinc bromide, 0.50 M in THF
Sinonimo/i:
bromo(3,4-difluorobenzyl)zinc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.41
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H5F2.BrH.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
UKELZHIDYOTVCK-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica