Vai a
1256015
USP
Ethacrynic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(4-Butanoyl-2,3-dichlorophenoxy)acetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1310.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CCCC(=O)C1=C(C(=C(C=C1)OCC(=O)O)Cl)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
291.13
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
eCl@ss:
25140904
CHF 1310.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ethacrynic acid
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Clc1c(c(ccc1OCC(=O)O)C(=O)CCC)Cl
InChI
1S/C12H12Cl2O4/c1-2-3-8(15)7-4-5-9(12(14)11(7)13)18-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
FQAYODYTZPXLRH-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Ethacrynic Acid Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Ethacrynic Acid
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
125603712560041021011
Ethacrynic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1256004
Ethacrynic acid
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
form
solid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
API family
ethacrynic acid
API family
-
API family
ethacrynic acid
API family
-
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)