Sintesi chimica automatizzata
La sintesi chimica automatizzata consente di gestire end-to-end l'impostazione, l'esecuzione, la lavorazione, l'isolamento e la purificazione delle reazioni mediante sistemi programmabili. Grazie all'automazione e ai controlli digitali, queste piattaforme producono piccole molecole e altri composti organici con maggiore velocità, efficienza e riproducibilità. La riduzione delle fasi manuali può ridurre l'errore dell'operatore e il rischio di contaminazione, migliorare la sicurezza e consentire ai ricercatori di concentrarsi sulla progettazione e sull'analisi sperimentale.
In collaborazione con SynpleChem, forniamo una piattaforma di sintesi automatizzata per la scoperta di farmaci, la chimica medicinale e la sintesi chimica generale. Il sistema combina un sintetizzatore da banco con cartucce di reagenti pre-riempite. L'utente aggiunge il materiale di partenza, seleziona una cartuccia e avvia la corsa; lo strumento gestisce l'esecuzione della reazione, il workup e l'isolamento/purificazione del prodotto. Una sequenza di lavaggio automatizzata prepara lo strumento per le corse successive e aiuta a ridurre la contaminazione incrociata, supportando esperimenti paralleli o sequenziali e l'ottimizzazione di routine.
Prodotti
Esplorate la nostra ampia selezione di cartucce di reagenti che presentano classi di reazione distinte, con oltre 40 reagenti diversi:
- Formazione di N-eterocicli (SnAP) - converte un'ampia gamma di aldeidi in N-eterocicli
- Amminazione reduttiva - trasforma aldeidi o chetoni e ammine primarie o secondarie in ammine complesse
- Formazione di degradatori di proteine - progettati per PROTAC® con una varietà di lunghezze di linker PEG e ligandi VHL o CRBN
- Targhette di biotina - attacca tag di biotina sia ad aldeidi/chetoni tramite amminazione riduttiva che ad ammine tramite acilazione
- Mitsunobunker - progettato per PROTAC®.li>Mitsunobu - forma legami carbonio-carbonio attraverso l'accoppiamento disidratativo di un alcol primario o secondario
- Protezione Boc - fornisce la protezione Boc di ammine primarie e secondarie<
- Deprotezione Boc - rimuove la protezione Boc delle ammine in sali di ammina libera
- Fluorurazione - trasforma gli alcoli primari e secondari nel corrispondente prodotto fluorurato<
- Deprotezione sililica - rimuove i gruppi sililici di protezione
- Formazione di ammidi - accoppia ammine e acidi carbossilici<
- Accoppiamento Suzuki - accoppia alogenuri arilici con acidi arilici boronici
- Protezione nosilica - fornisce o-Ns di ammine primarie/secondarie e sali di ammina
- Protezione Cbz - fornisce protezione N-Cbz di ammine primarie/secondarie e sali di ammina
Risorse correlate
- Article: Synthesis Made Synple – Synple Automatic Synthesizer & Reagent Cartridges
Read the technical article to learn how Synple automated synthesizer reagent cartridges enable fully automated, cartridge-based workflows for organic transformations.
- eBook: A Grand Synthesis: Automation is Changing How Scientists Synthesize Chemicals
Download the ebook (developed with C&EN) to see how automated synthesis platforms streamline workflows and reduce time and resource use.
- Brochure: Synthesis Made Synple - Synple Chem - Automated Chemical Synthesis Platform
Download the brochure to get a detailed overview of the Synple 2 system, including its specifications, workflow steps, compatible cartridges, supported reaction types, setup instructions, and performance data.
- Article: SnAP Reagents
SnAP Reagents facilitate synthesis of saturated N-heterocycles for diverse structures.
- Article: Partial PROTACs
Protein Degrader Building Blocks are a collection of crosslinker-E3 ligand conjugates with a pendant functional group for covalent linkage to a target ligand.
Risorse esterne
- Chemistry World Webinar: Automated Capsule Chemistry with Synple: Do More, Faster
Learn how automated synthesis technology allows discovery chemists to accelerate research and improve efficiency.
- Wiley Virtual Seminar: Chemputation, Digital Chemistry and Automated Synthesis
Discover a universal approach to chemical synthesis that translates all procedures to XDL that allows chemistry to be communicated universally.
- Webinar: Synthesis Automation with SYNTHIA™ & SynpleChem
Learn how SYNTHIA™ retrosynthesis software, combined with Synple’s automated synthesis technology, streamlines the route planning and execution of novel molecule synthesis. This approach accelerates drug discovery through customized and automatable workflows.