Excel Scientific è un fornitore globale di pellicole e fogli sigillanti per micropiastre, progettati per applicazioni quali PCR, qPCR, ELISA, colture cellulari, conservazione a freddo e a lungo termine, autocampionamento e altro ancora. L'azienda offre una gamma completa di prodotti per soddisfare le esigenze specifiche dei laboratori di ricerca e analisi e delle aziende biotecnologiche e farmaceutiche. I materiali, le formulazioni degli adesivi e le caratteristiche del design sono personalizzati per massimizzare le prestazioni.
Film Rollmate™ di SealPlate® in formati facili da arrotolare
SealPlate® sigilli per micropiastre pretagliati con linguette per una facile manipolazione
Ministrips™ per sigillare file di micropiastre singole o doppie
ColorTabs™ per l'identificazione e l'etichettatura dei campioni
ThinSeal™ per la perforabilità con puntali, sonde e aghi a canale singolo
AeraSeal™, progettato per facilitare lo scambio d'aria e CO2 per applicazioni di coltura cellulare
eXTReme™ Sigillo con adesivo extra forte per ridurre al minimo l'evaporazione senza residui
Offriamo un'ampia gamma di film, pellicole e nastri sigillanti per la ricerca o il lavoro clinico dei migliori nomi del settore, tra cui Duraseal™, Parafilm®, Sigmaware™, Brand® e molti altri.
Provette per PCR, puntali con e senza filtro, piastre, prodotti sigillanti per piastre, termociclatori per PCR e materiali di consumo aggiuntivi per le vostre procedure di PCR.
Soluzioni per un’efficiente preparazione, agitazione, miscelazione e conservazione del campione, a vantaggio della massima efficienza e di risultati di elevata qualità.
Esplorate i nostri partner di laboratorio, tra cui Brand®, Corning®, Cytiva™ e Eppendorf®, per trovare strumenti di alta qualità adatti alle vostre esigenze di laboratorio.
Soluzioni essenziali per la conservazione in laboratorio per la gestione del laboratorio, la tracciabilità dei campioni e una maggiore produttività, tra cui scatole per congelamento e criogeniche, provette e bottiglie in vetro e plastica, pellicole e fogli sigillanti.
Offriamo un'ampia gamma di materiali di consumo per la crioanalisi, tra cui rack per congelatori, provette e fiale, etichette e marcatori e pinze per la ricerca e le applicazioni cliniche dei nomi più affidabili del settore.
Esplora la selezione delle attrezzature di laboratorio: vetreria, piastre, materiale per colture, campionamento, etichettatura, agitazione e manipolazione dei liquidi.
La reazione a catena della polimerasi (PCR) è una tecnica per l'amplificazione di molecole di acido nucleico ed è comunemente utilizzata in molte applicazioni, tra cui RT-PCR, hot start PCR, end point PCR e altre ancora.
Applicazioni della PCR quantitativa (qPCR), o PCR quantitativa in tempo reale, che utilizza molecole reporter fluorescenti, adatte per analisi di microRNA, genotipizzazioni e analisi di espressione genica.
L’ELISA (saggio di immunoadsorbimento enzimatico) utilizza metodi di rivelazione diretti, indiretti e a cattura (sandwich) per identificare e quantificare un antigene specifico.
I saggi cellulari, o saggi basati su cellule, sono strumenti essenziali per misurare salute cellulare, vitalità, proliferazione, migrazione, invasione, chemiotassi, apoptosi, angiogenesi, stress ossidativo, trasduzione del segnale e per l’analisi di cellule vive.