Concentrazione rapida di anticorpi con i filtri centrifughi Amicon® Ultra
Introduzione
I protocolli di purificazione delle immunoglobuline generalmente includono il binding a una resina per cromatografia di affinità funzionalizzata con proteina A o G, il lavaggio delle proteine non legate e l’eluizione con un tampone a basso pH. Poiché gli anticorpi purificati risultanti sono spesso troppo diluiti per gli studi successivi o per lo stoccaggio a lungo termine, spesso è necessario ricorrere alla dialisi per concentrarli e/o scambiare il tampone con uno che ne preservarvi l’attività biologica. L'ultrafiltrazione consente di ottenere lo stesso risultato più rapidamente, con tassi di recupero delle immunoglobuline fino del 99% e la rimozione dei sali in un unico passaggio (si veda il protocollo Concentrazione, dissalazione e scambio di tampone).
Metodo e risultati
Purificazione e concentrazione di IgG di coniglio con i kit Montage® per la purificazione di anticorpi, che si avvalgono delle resine Prosep® A e Prosep® G, e i filtri centrifughi Amicon® Ultra-15 mL.
A. Purificazione delle IgG con i kit Montage®
- Equilibrare la resina Prosep® A o Prosep® G con 10 mL di tampone di binding e centrifugare per 5 min a 500 xg
- Pre-chiarificare il campione di siero con un filtro Steriflip® GP da 0,22 µm.
- Diluire 1:1 il campione con il tampone di binding A, pipettare il campione nella colonnina da centrifuga e centrifugare il dispositivo a 100-150 x g per 20 min.
- Lavare la colonnina con 20 mL di tampone di binding A e centrifugarla per 5 min a 500 x g per rimuovere i contaminanti non legati.
- Aggiungendo 10 mL di tampone di eluizione B2, eluire il campione in una nuova provetta da centrifuga contenente 1,3 mL di tampone di neutralizzazione.
- Determinare la concentrazione delle proteine totali del campione con un metodo appropriato, ad esempio l’assorbanza nell’UV a 280 nm.
B. Concentrazione delle IgG usando le unità Amicon® Ultra-15 con MWCO di 30kDa
- Aggiungere la frazione eluita e neutralizzata nell’unità Amicon® Ultra 15 mL con MWCO di 30kDa.
- Centrifugare per 10-20 min a 4.000 x g in un rotore basculante o a 5.000 x g in un rotore ad angolo fisso fino a che il campione non abbia raggiunto la concentrazione desiderata.
Figura 1.Concentrazione delle IgG di coniglio con le unità Amicon Ultra-15. Le IgG sono state purificate con i kit per la purificazione di anticorpi Montage PRSEP-A o PROSEP-G. Le linee mostrano la riduzione di volume delle soluzioni di IgG, mentre le barre mostrano un aumento proporzionale della concentrazione di IgG dopo 20 min di centrifugazione.
Figura 2.Gel SD-PAGE delle IgG di coniglio purificate, prima e dopo la concentrazione con le unità Amicon Ultra-15.