Merck
Křížová spojka
Reakční schéma Buchwaldovy-Hartwigovy křížové vazby pro tvorbu vazeb C-N nebo C-O.
Křížová spojovací reakce v organické syntéze probíhá při spojení dvou fragmentů pomocí kovového katalyzátoru. Křížová vazba je zásadní reakcí v katalytické chemii již 30 let, počínaje průkopnickou prací Hecka, Negishiho a Suzukiho, kteří za palladiem katalyzovanou křížovou vazbu získali v roce 2010 Nobelovu cenu za chemii. Jako jedna z nejuniverzálnějších a nejúčinnějších metod tvorby vazeb v syntetické organické chemii vyspěla oblast křížové vazby do té míry, že se správným katalyzátorem lze spojit téměř jakékoli dva fragmenty. 
      Doporučené kategorie
      Tři barevné čtverce s chemickými symboly a názvy furan, thiofen a purin.
      Heterocyklické stavební prvky
      Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout ucelené portfolio heterocyklických stavebních bloků, jednu z největších a nejrozmanitějších skupin molekulárních fragmentů používaných v organické syntéze.
      Obchod s produkty
      Reakční schéma Buchwaldovy-Hartwigovy křížové vazby pro tvorbu vazeb C-N nebo C-O
      Katalyzátory křížové vazby
      Nabízíme rozsáhlé portfolio niklových a palladiových katalyzátorů, které pomáhají při vytváření vazeb C-C, C-N a C-O prostřednictvím běžných křížových vazebných reakcí.
      Obchod s produkty
      Vzorky heterocyklických stavebních bloků pro organickou syntézu
      Organické stavební prvky
      V našem portfoliu organických stavebních prvků najdete základní komponenty potřebné k rozvoji vašeho výzkumu. Alkeny, alkiny, areny, alleny a další!
      Obchod s produkty
      Vzorek přechodných kovů (železo, stříbro, irridium, rhodium, palladium a nikl) v katalyzátorech z přechodných kovů.
      Katalyzátory přechodných kovů
      Objevte naše jedinečné portfolio katalyzátorů z přechodných kovů pro různé aplikace v organické a organokovové chemii.
      Obchod s produkty
      S exponenciálně rostoucím využitím se tato oblast rozrostla o řadu strategií pro tvorbu vazeb uhlík-uhlík, uhlík-dusík a uhlík-kyslík, včetně klíčových reakcí, jako jsou:  
      • Buchwaldova-Hartwigova aminace, křížová vazba aryl(pseudo)halogenidu a aminu, je základní reakcí pro chemiky v celé řadě oborů. 
      • Heckova vazba je křížová vazba nenasyceného halogenidu s alkenem za vzniku substituovaných alkenů.
      • Negishiho coupling je křížová vazba aryl(pseudo)halogenidu a organozinkového nukleofilu za vzniku vazeb C-C.
      • Sonogashiho coupling je křížová vazba aryl(pseudo)halogenidu s terminálním alkynem za vzniku disubstituovaných acetylenů.
      • Stilleho spojka, křížová spojka aryl(pseudo)halogenidu a stannanu, je funkční reakce pro tvorbu vazby uhlík-uhlík s malým omezením na R-skupiny.
      • Suzuki-Miyaurova spojka, křížová spojka aryl(pseudo)halogenidu a organoboritanu, je univerzální reakce pro tvorbu vazby uhlík-uhlík. 
      Buchwald-Hartwig cross-coupling reaction scheme for C-N or C-O bond formation.
      Figure 1.Buchwald-Hartwig Amination
      Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 2.Heck Cross-Coupling Reaction
      Heck cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 3.Negishi Cross-Coupling Reaction
      Sonogahira cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 4.Sonogashira Cross-Coupling Reaction
      Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 5.Stille Cross-Coupling Reaction
      Stille cross-coupling reaction scheme for C-C bond formation.
      Figure 6.Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction