Název produktu
Pellicon® Capsule 0.1 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen, Feed: 3/4" Sanitary Flange Retentate: 3/4" Sanitary Flange Permeate: 3/4" Sanitary Flange
Quality Level
material
EPDM rubber seal, PPO/PS blend (core), PPO/PS blend housing, TPE seal, composite regenerated cellulose (CRC) membrane, epoxy adhesive, polyester screen, polypropylene screen, polyurethane adhesive
sterility
sterile; γ-irradiated
product line
Pellicon®
storage condition
room temperature (15-30°C)
parameter
4-8 L/min-m2 flow rate (feed), 50 psi max. transmembrane pressure (3.5 bar) at 4-30 °C (forward), 80 psi max. inlet pressure (5.5 bar) at 4-30 °C
technique(s)
ultrafiltration: suitable
L
35.3 cm (13.9 in.)
diam.
3.8 cm (1.5 in.)
filtration area
0.1 m2
screen size
, Type C screen (coarse screen)
volume
26 mL , in feed channel, 62 mL , in permeate channel
impurities
≤5 ppm Meets TOC (in retentate effluent, after a WFI flush of 20 L/m2)
matrix
Ultracel®
pore size
30 kDa
pH
2-13
fitting
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (feed), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (permeate), 3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (retentate)
General description
Application
Features and Benefits
Gamma sterilized and preseravtive-free - ready to process in minutes
True single-use, self-contained capusle - fast, safe, and flexible batch turnaround
Proven Ultracel® membrane and C screen - high recovery, superior mass transfer, solvent resistance
Pellicon® TFF proven performance - true linear scalability within Pellicon® TFF families
Packaging
Other Notes
Comprehensive documentation to support qualification, risk assessment and process optimization needs.
Consolidation of product specific testing, quality and regulatory information to simplify compliance requirements.
Convenient 24/7 access to up-to-date product information.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pellicon® Capsule 0.1 m2 Ultracel® 30 kDa C Screen
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Bezplatná elektronická kniha popisuje výrobní proces plazmidové DNA a následné problémy s purifikací pro různé aplikace.
Free eBook outlines plasmid DNA manufacturing process and downstream purification challenges for various applications.
Get practical guidance on using single-pass tangential flow filtration in your downstream process and scaling between capsules and cassettes.
Související obsah
Další informace o následném zpracování mAb, konkrétně o koncentraci a diafiltraci, a o příslušných souvisejících produktech.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically concentration and diafiltration, and the relevant associated products.