Merck
MXRMTR2K
Motor, Mobius® Power MIX 1000/2000
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
eCl@ss:
32010600
UNSPSC Code:
41103801
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
AC/DC input
120 V, 60 Hz, 15 A (connects to control box), 230 V, 50 Hz, 10 A (connects to control box)
material
stainless steel (in compliance with material code 1.4301 ASTM® 304)
parameter
4-30 °C temperature, 55 °C max. temp. (132 °F) at 1 atm (surface)
cable L
12 ft (3.65 m)
weight
30.4 lb (13.8 kg)
power consumption
0.55 kW
compatibility
for use with MOBIUS® Power MIX 1000 and 2000
Features and Benefits
CSA, CE, UL
Legal Information
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
MXRMTR2K04054839159367