Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 8 910,00 Kč |
O této položce
8 910,00 Kč
description
concentrate
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™
concentration
0.5 M in H2O
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, ion chromatography: suitable, ion pair chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography | description 98% | description ≥99.0% (GC) | description suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC) |
| technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) ion chromatography: suitable |
| concentration 0.5 M in H2O | concentration - | concentration - | concentration - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| description concentrate | description - | description - | description anionic |
| quality LiChropur™ | quality - | quality - | quality - |
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?