Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 740,00 Kč |
25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 290,00 Kč |
O této položce
1 740,00 Kč
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
description
anionic
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
ion chromatography: suitable
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.01 mg/kg, Bi: ≤0.01 mg/kg, Ca: ≤2 mg/kg, Cd: ≤0.01 mg/kg, Co: ≤0.01 mg/kg, Cr: ≤0.01 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.01 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤0.01 mg/kg, Mo: ≤0.01 mg/kg, Na: ≤3 mg/kg, Ni: ≤0.01 mg/kg, Pb: ≤0.01 mg/kg, Sr: ≤0.01 mg/kg, Zn: ≤0.05 mg/kg, Cu: ≤ 0.05 mg/kg
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC) | description 0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography | description 98% | description ≥99.0% (GC) |
| technique(s) ion chromatography: suitable | technique(s) ion pair chromatography: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay 98% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.645 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.645 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.645 g/mL at 25 °C (lit.) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptafluorobutyric acid
Výstražné slovo
Danger
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?