Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 6 470,00 Kč |
50 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 23 600,00 Kč |
O této položce
6 470,00 Kč
vapor density
7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~10 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
analyte chemical class(es)
amino acids
refractive index
n20/D 1.3 (lit.)
bp
120 °C/755 mmHg (lit.)
density
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (GC) | description suitable for ion chromatography, ≥99.5% (GC) | description 0.5 M in H2O, LiChropur™, suitable for ion pair chromatography | description 98% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.645 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.645 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 1.645 g/mL at 25 °C (lit.) |
| analyte chemical class(es) amino acids | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - | analyte chemical class(es) - |
| bp 120 °C/755 mmHg (lit.) | bp 120 °C/755 mmHg (lit.) | bp - | bp 120 °C/755 mmHg (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptafluorobutyric acid
Výstražné slovo
Danger
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
PPE (osobní ochranné prostředky)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Bod vzplanutí (°F)
No data available
Bod vzplanutí (°C)
No data available
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?