Přeskočit na
75890
α-Ketoglutaric acid
99.0-101.0% (T)
Akční nabídka
Synonyma:
alpha-Ketoglutarate, alpha-Ketoglutaric acid, 2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
861,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 630,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 300,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2CH2COCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.10
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-330-3
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
Assay:
99.0-101.0% (T)
Form:
crystals
861,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.0-101.0% (T)
form
crystals
mp
114-118 °C
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid is a 2-oxocarboxylic acid (2-OCA) that is formed as a metabolite in the Kreb′s cycle.
Application
α-ketoglutaric acid along with L-arginine can undergo reduction with sodium cyanoborohydride to form the diastereomers, nopaline and isonopaline.
Other Notes
Reagent for the analysis of tryptophan; Substrate for glutamate dehydrogenase
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
61234K1750K2000
description
99.0-101.0% (T)
description
analytical standard
description
≥98.5% (NaOH, titration)
description
≥98% (enzymatic)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98% (enzymatic)
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
mp
114-118 °C
mp
-
mp
-
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
crystals
form
-
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Cual sería los pk del ácido cetoglutarico
    1 answer
    1. The pKa values are not determined for this product. Based on literature data for α-ketoglutaric acid (CAS 328-50-7): pKa1 ≈ 2.5; pKa2 ≈ 4.3. In addition, literature references a pKa ≈ 2.47 at 25°C for one dissociation step. Slight variation may occur with varying experimental conditions. This information has not been validated.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review