Přeskočit na
K1750
α-Ketoglutaric acid
≥98.5% (NaOH, titration)
Synonyma:
2-Oxoglutaric acid, 2-Oxopentanedioic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 000,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOOCCH2CH2COCOOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
146.10
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-330-3
Beilstein/REAXYS Number:
1705689
MDL number:
3 000,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-UHFFFAOYSA-N
General description
α-Ketoglutaric acid (α-KG) is produced in the tricarboxylic acid cycle.
Application
α-Ketoglutaric acid (α-KG) has been used:
  • to study its effects on swine fecal microflora in an in vitro fermentation system
  • to study its effects on the activation of CD8+ T-cells
  • as a substrate in glutamate oxaloacetate transaminase (GOT2) mitochondrial lysate assay
Biochem/physiol Actions
α-Ketoglutaric acid (α-KG) has a wide range of applications in the animal feed, food, pharmaceutical and fine chemistry industries.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
75890K1128K2000
description
≥98.5% (NaOH, titration)
description
99.0-101.0% (T)
description
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
≥98% (enzymatic)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
99.0-101.0% (T)
assay
≥98.5% NaOH basis (titration)
assay
≥98% (enzymatic)
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 1 g/10 mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to almost colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
crystals
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-Ketoglutaric acid
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)