Přeskočit na
K2000
α-Ketoglutaric acid potassium salt
≥98% (enzymatic)
Akční nabídka
Synonyma:
2-Oxopentanedioic acid potassium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Spend 10 750 Kč — Save 5 %; Spend 15 250 Kč — Save 10 %; Spend 28 000 Kč — Save 15 %*
Přihlásit se pro ověření způsobilosti. Obchod s produkty
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 240,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 380,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 400,00 Kč
9 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
65 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C5H5O5K
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
184.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-641-8
MDL number:
2 240,00 Kč
Ušetřete až 15 %
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].OC(=O)CCC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H6O5.K/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1
InChI key
XTCZBVVKDHLWKU-UHFFFAOYSA-M
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
K1875K1750P9528
description
≥98% (enzymatic)
description
≥98% (titration)
description
≥98.5% (NaOH, titration)
description
-
assay
≥98% (enzymatic)
assay
≥98% (titration)
assay
≥98.5% (NaOH, titration)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)