Přeskočit na
93302
Tris-EDTA buffer solution
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.4
Synonyma:
TE buffer solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 460,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 560,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
ND.02
MDL number:
1 460,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
liquid
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
7.4±0.2 (25 °C)
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.03, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Application
Tris-EDTA buffer solution has been used for the dilution of DNA samples. It has been used for the elution of purified vector.
Physical form
10mM Trizma® base; 1mM EDTA
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
6799693290
description
BioUltra, Molecular Biology, pH 7.4
description
for Northern and Southern blotting, solution
description
for Northern and Southern blotting, solution
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
solution
form
solution
pH
7.4±0.2 (25 °C)
pH
8.3±0.2 (25 °C)
pH
8.6-9.0
cation traces
Mn: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-EDTA buffer solution
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, can you please specify the composition of this product?
    1 answer
    1. 10mM Trizma® base; 1mM EDTA