Přeskočit na
D8001
3,3′-Diaminobenzidine
97% (HPLC)
Synonyma:
3,3′,4,4′-Biphenyltetramine, 3,3′,4,4′-Tetraaminobiphenyl, DAB
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
844,00 Kč
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 890,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 390,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
214.27
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-110-6
Beilstein/REAXYS Number:
1212988
MDL number:
Assay:
97% (HPLC)
Form:
powder
844,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97% (HPLC)
form
powder
mp
175-177 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
NC1=C(N)C=CC(C2=CC(N)=C(N)C=C2)=C1
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
3,3′-Diaminobenzidine has been used as a chromogen for the visualization in immunohistochemistry of chondrosarcoma sections, mammary carcinomas and brain tissue sections.
Peroxidase substrate; reagent for spectrophotometric determination of selenium.
Biochem/physiol Actions
DAB (3,3′-Diaminobenzidine) is utilized in many applications for the visualization of peroxidase activity. In the peroxidase reaction, DAB serves as a hydrogen donor in the presence of peroxide. The oxidized DAB forms an insoluble brown end-product for use in the immunohistological and immunoblotting staining procedures.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
D4418SML359331092
PCB No 209 analytical standard
Supelco
31092
PCB No 209
description
97% (HPLC)
description
tablet, To prepare 15 mL
description
≥95% (HPLC)
description
analytical standard
assay
97% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
175-177 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
form
powder
form
tablet
form
powder
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
environmental
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidine
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
91-95-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)