Přejít k obsahu
Merck

Přeskočit na

137279

L-Arginine

EMPROVE® EXPERT, EP, USP

Synonyma:

(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid

Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.

Vybrat velikost

Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 950,00 Kč
3 x 100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 280,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
10 400,00 Kč
10 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
62 600,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
138 200,00 Kč

O této položce

Lineární vzorec:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
174.20
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
eCl@ss:
32160406
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413

3 950,00 Kč


Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.

Požádejte o zakázkovou objednávkuVyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli


biological source

non-animal source

Quality Segment

agency

EP, USP

product line

EMPROVE® EXPERT

assay

>98.5%

form

crystalline powder

technique(s)

cell culture | mammalian: suitable

impurities

endotoxin, residual solvents

mp

222 °C (dec.) (lit.)

solubility

H2O: 100 mg/mL

suitability

suitable for manufacturing use

application(s)

pharmaceutical (small molecule)

SMILES string

N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O

InChI

1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1

InChI key

ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N

Gene Information

human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)

General description

Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.

M-Clarity Program

As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
To request documentation for this product, please contact Customer Support and select ‘Product Documentation′. Please note that access to the documentation for this product requires a confidentiality disclosure agreement.

Application

L-Arginine is a non-essential amino acid. It is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies. L-Arginine monohydrochloride is a modified version of L-Arginine with improved solubility.

Biochem/physiol Actions

Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.

Legal Information

Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany

Porovnat podobné položky

Zobrazit úplné porovnání

Zobrazit rozdíly

1 of 1

Tato položka
11009A4474A8094
L-Arginine EMPROVE® EXPERT, EP, USP

SAFC

137279

L-Arginine

L-Arginine

SAFC

A4474

L-Arginine

description

EMPROVE® EXPERT, EP, USP

description

BioUltra, ≥99.5% (NT)

description

-

description

from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%

product line

EMPROVE® EXPERT

product line

BioUltra

product line

-

product line

BioXtra

application(s)

pharmaceutical (small molecule)

application(s)

peptide synthesis

application(s)

pharmaceutical (small molecule)

application(s)

agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)

suitability

suitable for manufacturing use

suitability

-

suitability

suitable for manufacturing use

suitability

-

impurities

endotoxin, residual solvents

impurities

≤0.3% foreign amino acids, insoluble matter, passes filter test

impurities

endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested

impurities

endotoxin, tested

agency

USP, EP

agency

-

agency

-

agency

meets EP testing specifications, USP/NF, meets USP testing specifications

Gene Information

human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)

Gene Information

human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)

Gene Information

human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)

Gene Information

human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)


Still not finding the right product?

Explore all of our products under L-Arginine


Skladovací třída

11 - Combustible Solids

wgk

WGK 1

flash_point_f

Not applicable

flash_point_c

Not applicable



Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®

Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.

Stáhnout Dossiers

Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.

Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.

Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..

Již tento produkt vlastníte?

Dokumenty související s produkty, které jste v minulosti zakoupili, byly za účelem usnadnění shromážděny ve vaší Knihovně dokumentů.

Navštívit knihovnu dokumentů

Máte potíže při hledání svého čísla produktu nebo šarže/dávky?

Při zobrazení na webových stránkách jsou čísla produktů zkombinována s velikostí balení / množstvím (příklad: T1503-25G). Ujistěte se, že v poli Číslo produktu zadáváte POUZE číslo produktu (příklad: T1503).

Example:

T1503
Číslo produktu
-
25G
Velikost balení / množství

Další příklady:

705578-5MG-PW

PL860-CGA/SHF-1EA

MMYOMAG-74K-13

1000309185

zadat jako 1.000309185)

Having trouble? Feel free to contact Technický servis pro pomoc



Questions

Reviews

No rating value

Active Filters