Přeskočit na
21878
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester
BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of isomers, ≥80% (HPLC)
Synonyma:
5(6)-FAM SE, FLUOS
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 920,00 Kč
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 590,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H15NO9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
473.39
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
1 920,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in DMF
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(cc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O.OC(=O)c6cccc(C(=O)ON7C(=O)CCC7=O)c6C8=C9C=CC(=O)C=C9Oc%10cc(O)ccc8%10
InChI
1S/2C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)18-9-12(1-4-15(18)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30;27-12-4-6-14-18(10-12)34-19-11-13(28)5-7-15(19)22(14)23-16(24(31)32)2-1-3-17(23)25(33)35-26-20(29)8-9-21(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32);1-7,10-11,27H,8-9H2,(H,31,32)
InChI key
YVTPVJDECOUTJW-UHFFFAOYSA-N
Application
5(6)-Carboxyfluorescein N-hydroxysuccinimide ester (5(6)-FAM SE, FLUOS) may be used to prepare fluorescent derivatives of proteins such as tubulin and for the preparation of a phenytoin tracer for the determination of this and other drugs in serum and plasma by fluorescence polarization immunoassay (FPIA) and laser-induced fluorescence detection.
Fluorescent label for primary and secondary amine groups on proteins and other biomolecules.
Has been used to prepare fluorescent derivatives of tubulin and for the preparation of a phenytoin tracer for the determination of this drug in serum and plasma by fluorescence polarization immunoassay (FPIA)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
874444693914562
description
BioReagent, suitable for fluorescence, mixture of isomers, ≥80% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
description
suitable for fluorescence
description
BioReagent, suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
corresponds for coupling to thiols, suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in DMF
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0 (after derivatization with 2-mercaptoethanol and after cleavage by esterase)
fluorescence
λex 482 nm; λem 528 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
dioxane: soluble, DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, acetonitrile: soluble, DMSO: soluble
form
powder
form
powder
form
solid
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)