Přeskočit na
87444
5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
5-Carboxy-di-O-acetylfluorescein N-succinimidyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 720,00 Kč
3 860,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C29H19NO11
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
557.46
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
3 860,00 Kč
Ceníková cena7 720,00 KčUložit 50 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c1.CC(=O)Oc7ccc8c(Oc9cc(OC(C)=O)ccc9C8%10OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c7
InChI
1S/2C29H19NO11/c1-14(31)37-17-4-7-21-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-22(24)29(21)20-6-3-16(11-19(20)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34;1-14(31)37-17-4-7-20-23(12-17)39-24-13-18(38-15(2)32)5-8-21(24)29(20)22-11-16(3-6-19(22)28(36)40-29)27(35)41-30-25(33)9-10-26(30)34/h2*3-8,11-13H,9-10H2,1-2H3
InChI key
LZFDYQHOQDFMOA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Continuous determination of the intracellular pH in bacteria by fluorometry; labeling human intervertebral disk cells in vitro for fluorescence microscopy
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
4694092846776181
description
suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
95%
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
methanol: soluble, DMF: soluble
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Can user the product 5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester 87444 in cells living infected with parasite?
    1 answer
    1. This application will need to be validated by the end user. This product is passively taken up by cells. Fluorescence occurs when the dye is hydrolyzed by esterases within the cell. The dye reacts covalently with amine groups present on intercellular proteins, which allows for long-term staining effects. This dye may be taken up by the parasite, as well.
      The link below may offer additional helpful information:
      https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/carboxyfluorescein-diacetate-succinimidyl-ester
      Helpful?
  2. Can product 87444, 5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester, be used in flow cytometry?
    1 answer
    1. Yes, product 87444, 5-Carboxy-fluorescein diacetate N-succinimidyl ester, can be used in flow cytometry. The optimal concentration range for cell labeling is 2.5 uM to10 M. The concentration of the cell line will have to be optimized.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.