Přeskočit na
3863
Acetate Solution
2.5 M, pH 5.2
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 770,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
4 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solution
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
2.5 M
pH
5.2
application(s)
cytology
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Intended for use in the Leukocyte Acid Phosphatase procedure, procedure No. 386 or 387
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
387386R90A1
description
2.5 M, pH 5.2
description
-
description
based on naphthol AS-BI and fast red violet LB
description
Select reagents packaged in gelatin capsules.
concentration
2.5 M
concentration
335 mmol/L
concentration
-
concentration
-
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
application(s)
cytology
hematology
histology
form
solution
form
solution
form
-
form
liquid
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
64-19-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)