Přeskočit na
69658
Fluorescein isothiocyanate–dextran
average mol wt 150,000
Synonyma:
FITC–Dextran 150, FITC–Dextran
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 200,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32150936
13 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder or crystals
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
application(s)
cell analysis
Application
Dextran labeled with fluorescein isothiocyanate for possible use in perfusion studies in animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
524719071846946
description
average mol wt 150,000
description
average mol wt 2,000,000
description
average Mw 70,000
description
average mol wt 150,000, (FITC:Glucose = 1:160)
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
solid
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm±5 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 493 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
-
fluorescence
-
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
cell analysis
application(s)
-
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
0.001-0.020 mol FITC per mol glucose (substitution)
extent of labeling
0.001-0.020 mol/mol FITC glucose
extent of labeling
~0.004 mol/mol FITC glucose
Still not finding the right product?
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)