Přeskočit na
92846
5-Carboxyfluorescein N-succinimidyl ester
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 780,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C25H15NO9
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
473.39
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7865828
7 780,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(ccc1C2=C3C=CC(=O)C=C3Oc4cc(O)ccc24)C(=O)ON5C(=O)CCC5=O
InChI
1S/C25H15NO9/c27-13-2-5-16-19(10-13)34-20-11-14(28)3-6-17(20)23(16)15-4-1-12(9-18(15)24(31)32)25(33)35-26-21(29)7-8-22(26)30/h1-6,9-11,27H,7-8H2,(H,31,32)
InChI key
TWOKNYRPKCLMAR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Derivative of fluorescein giving stable derivative upon conjugation with biopolymers. Fluorescent probe for nucleotides; Reagent for fluorescent derivatization in capillary electrophoresis
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
469438682646935
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 492 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPCE)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPCE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)