Přeskočit na
46935
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
Synonyma:
Fluorescein-5(6)-carboxamidocaproic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 740,00 Kč
6 818,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27H23NO8
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
489.47
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
6 818,00 Kč
Ceníková cena9 740,00 KčUložit 30 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥90% (HPCE)
form
solid
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCCCNC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)CCCCCNC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
InChI
1S/2C27H23NO8/c29-16-6-9-20-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-21(23)27(20)19-8-5-15(12-18(19)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32;29-16-6-9-19-22(13-16)35-23-14-17(30)7-10-20(23)27(19)21-12-15(5-8-18(21)26(34)36-27)25(33)28-11-3-1-2-4-24(31)32/h2*5-10,12-14,29-30H,1-4,11H2,(H,28,33)(H,31,32)
InChI key
WEJBWDKWIFHWDE-UHFFFAOYSA-N
Application
6-[Fluorescein-5(6)-carboxamido]hexanoic acid is used as a fluorescein-based fluorescent label for proteins that can be analyzed in applications such as quenching experiments.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
469408859686826
description
suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
suitable for fluorescence, ≥75% (HPLC)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPCE)
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95% (HPLC)
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
fluorescence
λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 490 nm; λem 514 nm (pH 8.2), λex 491 nm; λem 515 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
λex 455 nm; λem 514 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
fluorescence
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, H2O: soluble
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)