Přeskočit na
W0263
Wash Solution 1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
3.7 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
12 800,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
room temp
Quality Segment
General description
This product is used as a column wash after DNA binding performed with some GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
W4639N7411B9560
description
-
description
-
description
-
description
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Bod vzplanutí (°F)
77.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
25 °C - closed cup
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)