Přeskočit na
B9560
Binding Solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
45 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
115 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 830,00 Kč
280 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 490,00 Kč
3.7 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
36 400,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32035490
1 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
room temp
General description
For sample preparation use in some GenElute™ kits.
Preparation Note
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
Legal Information
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
L19123863GF78519000
Indium foil, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.999%
GF78519000
Indium
description
-
description
-
description
2.5 M, pH 5.2
description
foil, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, high purity 99.999%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
solution
form
foil
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
50-01-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)