Přeskočit na
A4559
Amyloid β-Protein Fragment 25-35
≥97% (HPLC)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 μg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 220,00 Kč
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 590,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H81N13O14S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1060.27
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
2 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
composition
Protein Content, ≥80%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(NC(=O)C(C)NC(=O)CNC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)CN)C(C)CC)C(=O)NCC(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CCSC)C(O)=O
InChI
1S/C45H81N13O14S/c1-9-24(5)36(43(69)50-21-35(63)52-29(17-23(3)4)40(66)55-28(45(71)72)14-16-73-8)58-44(70)37(25(6)10-2)57-38(64)26(7)51-34(62)20-49-39(65)27(13-11-12-15-46)54-41(67)30(18-32(48)60)56-42(68)31(22-59)53-33(61)19-47/h23-31,36-37,59H,9-22,46-47H2,1-8H3,(H2,48,60)(H,49,65)(H,50,69)(H,51,62)(H,52,63)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,68)(H,57,64)(H,58,70)(H,71,72)
InChI key
WIHBNMPFWRHGDF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Amyloid β-Protein Fragment 25-35 (Aβ25-35) is derived from the amyloid-β protein.amyloid-β protein, which is mapped to human chromosome 21q21. Aβ25-35 lacks the N-terminal domain and the metal binding site and is majorly generated by proteolytic cleavage of Aβ(1−40) peptides. It has a β-sheet and β-turn structure.
Application
Amyloid β-Protein Fragment 25-35 has been used:
  • to induce neurotoxicity in cortical cultures
  • to induce Alzheimer′s disease in rat model
  • to induce apoptosis in mesenchymal stem cells (MSCs)
Biochem/physiol Actions
Amyloid β-Protein Fragment 25-35 (Aβ25-35) is involved in the pathogenesis of Alzheimer′s disease. Inhibitors of this transition may serve as a potential agent in managing Alzheimer′s disease. It is present in the subiculum and entorhinal cortex neurons of Alzheimer′s brain samples and inclusion-body myositis (IBM) muscle. It binds to receptors present in microglia and is capable of lipid membrane insertion. The functional domain sequence of Aβ comprising of sequence GSNKGAIIGLM elicits neurotrophic and neurotoxic effects. Aβ25-35 exhibits rapid aggregation and displays age dependant neurotoxicity.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A2201A9810A6933
description
≥97% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
-
description
≥97% (HPLC), powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)