Přeskočit na
A6220
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-7-amido-4-methylcoumarin
≥97% (HPLC), powder
Synonyma:
Ac-IEPD-AMC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 500,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C32H41N5O11
Molekulová hmotnost:
671.69
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
14 500,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H41N5O11/c1-5-16(2)28(33-18(4)38)31(46)35-21(10-11-25(39)40)32(47)37-12-6-7-23(37)30(45)36-22(15-26(41)42)29(44)34-19-8-9-20-17(3)13-27(43)48-24(20)14-19/h8-9,13-14,16,21-23,28H,5-7,10-12,15H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,44)(H,35,46)(H,36,45)(H,39,40)(H,41,42)/t16-,21-,22-,23-,28-/m0/s1
InChI key
XDMHHBKPMUGLEA-MNTOYCOOSA-N
General description
Fluorogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
A0466A9965G2761
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)